Tisk…
1,2-Difluorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155150100 155150500
ACRO155150100EA 1760 CZK
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzene 98%
1,2-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 92 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 1,158 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000284
CAS číslo: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %