Tisk…
VWR® Ultra-High Performance, Jednokanálové pipety, mechanické, variabilní objem
Dodavatel: VWR Collection
613-1489EA 9520 CZK
613-1489 613-7063 613-7064 613-7065 613-7066 613-7067 613-7068 613-7069 613-7078 613-7079 613-7080 613-7081
VWR® Ultra-High Performance, Jednokanálové pipety, mechanické, variabilní objem
Pipety Micropipettes
Pipety VWR® Ultra-High Performance nabízejí vynikající přesnost a preciznost s osvědčeným ergonomickým designem, který je lehký a odolný.
  • Velmi nízké síly pístu
  • Univerzální schopnost hrotu
  • Automatická aretace kolečka pro nastavení hlasitosti
  • Pákové vyhazování špičky a barevně kódované pro identifikaci objemu
  • Jednoduchá interní kalibrace a údržba
  • Plně autoklávovatelné