1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11424.06
A11424.14
A11424.22
A11424.06EA
543
CZK
A11424.06
A11424.14
A11424.22
1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
1,2,4-Trifluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 367-23-7
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2042865
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000305
Vzorec:
C₆H₃F₃ MW: 132.09 Bod varu: 89…91 °C Bod tání: –35 °C Hustota: 1.264 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000305 CAS číslo: 367-23-7 EINECS: 206-684-9 UN: 2387 ADR: 3 II |