1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22055.03
B22055.06
B22055.03EA
841
CZK
B22055.03
B22055.06
1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
1,2,3-Trifluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Vzorec:
C₆H₃F₃ MW: 132,09 g/mol Bod varu: 94…95 °C Hustota: 1,280 Bod vzplanutí: –3 °C (26 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012013 CAS číslo: 1489-53-8 UN: 2387 ADR: 3,II |