Tisk…
4-Chlorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
B23838.14 B23838.22
B23838.14EA 906 CZK
B23838.14 B23838.22
4-Chlorothiophenol ≥97%
4-Chlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 106-54-7 Molecular Formula: C6H5ClS Formula Weight: 144.62 Flash Point: 81°(177°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 205-207° Beilstein Reference: 605971 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004847
Vzorec: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Bod varu: 205…207 °C
Bod tání: 48…52 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004847
CAS číslo: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 1759
ADR: 8,III