3-Chlorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
L04806.06
L04806.14
L04806.03
L04806.06EA
1760
CZK
L04806.06
L04806.14
L04806.03
3-Chlorothiophenol ≥97%
3-Chlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Vzorec:
C₆H₅ClS Bod varu: 104…105 °C (35 mmHg) Hustota: 1,244 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004839 CAS číslo: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 ADR: 8,III |