Tisk…
Sample cups, SeraNest™
Dodavatel: Simport Scientific
B720-13 B720-16
SIMPB720-13EA 12370 CZK
SIMPB720-13 SIMPB720-16
Sample cups, SeraNest™
Nádobky na vzorky Nádoby na vzorky pro analyzátory
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904