Tisk…
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
L10697.03 L10697.06
L10697.03EA 1540 CZK
L10697.03 L10697.06
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
3,5-Dichlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 17231-94-6 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-63° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2041184 MDL No.: MFCD00041423
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07
Bod varu: 270…272 °C
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041423
CAS číslo: 17231-94-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II