Tisk…
2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 1030 CZK
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
2,6-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Bod varu: 101…103 °C (14 mmHg)
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004833
CAS číslo: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7