Tisk…
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 790 CZK
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
3,4-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Bod varu: 119…120 °C (10 mmHg)
Bod tání: 87…89 °C
Hustota: 1,407
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004840
CAS číslo: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3