Tisk…
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
T55301-50G T55301-250G
SIALT55301-50GEA 1370 CZK
SIALT55301-50G SIALT55301-250G
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45
Bod varu: 244.5
Bod tání: ∼66 °C
Hustota: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002172
CAS číslo: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09773