2,4,6-Trichlorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11681.0B
A11681.22
A11681.30
A11681.0BEA
3750
CZK
A11681.0B
A11681.22
A11681.30
2,4,6-Trichlorophenol ≥98%
2,4,6-Trichlorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 88-06-2
Molecular Formula: C6H3Cl3O
Formula Weight: 197.45
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.675
Appearance: White to pale brown
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 776729
Merck Reference: 14,9644
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002172
Vzorec:
C₆H₃Cl₃O Bod varu: 245…246 °C Bod tání: 63…68 °C Hustota: 1,675 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002172 CAS číslo: 88-06-2 EINECS: 201-795-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9644 |