Tisk…
2,4,6-Trichlorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139481000 139485000
ACRO139481000EA 1530 CZK
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Trichlorophenol 98%
2,4,6-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
Bod varu: 246 °C (760 mmHg)
Bod tání: 64…68 °C
Hustota: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002172
CAS číslo: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %