Tisk…
Lahve pro stanovení rozpuštěného kyslíku
Dodavatel: Brand
386038 386048
528-1303EA 1070 CZK
528-1303 BRND386048
Lahve pro stanovení rozpuštěného kyslíku
Láhve Lahvičky na stanovení rozpuštěného kyslíku
Sodno-vápanaté sklo.
  • pevná, standardní zábrusová skleněná zátka může být zajištěna upevňovací svorkou
  • každá lahev je kalibrována s vlastní zátkou; proto zátky a lahve nejsou zaměnitelné
  • každá lahev a její zátka je značena jedinečným identifikačním číslem
Pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě. Měřený objem je indikován na ± 0,01 ml. Bílá oblast pro značení.