Tisk…
Laboratorní láhve, úzké hrdlo, s vylévacím kroužkem šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105022 07105028 07105037 07105049 07105058 07105070 07105073 07105082 07105088 07105091 07105094
LENZ07105022EA 4070 CZK
LENZ07105022 LENZ07105028 LENZ07105037 LENZ07105049 LENZ07105058 LENZ07105070 LENZ07105073 LENZ07105082 LENZ07105088 LENZ07105091 LENZ07105094
Laboratorní láhve, úzké hrdlo, s vylévacím kroužkem šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
Láhve jsou vyrobeny z DURAN® borosilikátového skla, s DIN závitem, modrým PP šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
  • Špuntová základna pro stabilitu
  • Odolný proti oděru
  • S promocí a nápisem štítek
Certifikace: ISO 4796