Tisk…
4-chlorfenol for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Chlorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000
8.02254.0100EA 634 CZK
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000
4-chlorfenol for synthesis
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002318
CAS číslo: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH