Tisk…
4-chlorfenol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 989 CZK
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-chlorfenol 99+%
4-chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 41…45 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002318
CAS číslo: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %