Tisk…
3-Chlorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13671.18 A13671.22 A13671.30
A13671.18EA 2540 CZK
A13671.18 A13671.22 A13671.30
3-Chlorophenol 98%
3-Chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-43-0 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5660 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 1634401 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002256
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128.56
Bod varu: 214 °C
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1.245
Bod vzplanutí: 120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002256
CAS číslo: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173