2-Chlorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100
8.02253.0500
8.02253.0100EA
872
CZK
8.02253.0100
8.02253.0500
2-Chlorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol
Vzorec:
C₆H₅ClO Bod varu: 175 °C (1013 hPa) Bod tání: 9 °C Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002159 CAS číslo: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02173 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 28.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 7 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 174 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 63.9 °C |
Refractive Index | 1.5579 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 550 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |