2-Chlorfenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxybenzene
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
A10311.30EA
1540
CZK
A10311.30
A10311.0B
A10311.0I
2-Chlorfenol ≥99%
2-Chlorfenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-57-8
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Phenol-like
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1905114
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2021
MDL No.: MFCD00002159
Vzorec:
C₆H₅ClO MW: 128,56 g/mol Bod varu: 175…176 °C Bod tání: 7…8 °C Hustota: 1,260 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002159 CAS číslo: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2154 |