Tisk…
2-Chlorfenol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 1120 CZK
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chlorfenol 98+%
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128.56
Bod varu: 173…175 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1.262 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002159
CAS číslo: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %