Tisk…
2,5-Dichlorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 1180 CZK
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Dichlorophenol 98%
2,5-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Bod varu: 211 °C (760 mmHg)
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002174
CAS číslo: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)