3,5-Dichlorophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
113610100
113610500
ACRO113610100EA
3480
CZK
ACRO113610100
ACRO113610500
3,5-Dichlorophenol 99%
3,5-Dichlorophenol
Vzorec:
C₆H₄Cl₂O Bod varu: 233 °C (760 mmHg) Bod tání: 64…68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002259 CAS číslo: 591-35-5 EINECS: 209-714-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 68 °C |
GC | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...