Tisk…
2,4-Dichlorfenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 703 CZK
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Dichlorfenol 99%
2,4-Dichlorfenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002169
CAS číslo: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)