Tisk…
2,6-Dichlorophenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113590010 113590250 113591000
ACRO113590010EA 13280 CZK
ACRO113590010 ACRO113590250 ACRO113591000
2,6-Dichlorophenol 99%
2,6-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163
Bod varu: ∼219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002176
CAS číslo: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥98.5 %