3,4-Dichlorophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12256.14
A12256.22
A12256.14EA
2680
CZK
A12256.14
A12256.22
3,4-Dichlorophenol ≥99%
3,4-Dichlorophenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Vzorec:
C₆H₄Cl₂O MW: 163 g/mol Bod varu: 252…255 °C Bod tání: 64…68 °C Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002258 CAS číslo: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |