Tisk…
2,3-Dichlorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 807 CZK
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Dichlorophenol ≥98%
2,3-Dichlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Bod varu: 206 °C
Bod tání: 57…60 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002160
CAS číslo: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III