4-Chloroanisole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-4-methoxybenzene
170151000
170150250
ACRO170151000EA
4710
CZK
ACRO170151000
ACRO170150250
4-Chloroanisole 99%
4-Chloroanisole
Vzorec:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Bod varu: 198…202 °C (760 mmHg) Bod tání: –18 °C Hustota: 1,16 g/cm³ Bod vzplanutí: 78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000616 CAS číslo: 623-12-1 EINECS: 210-772-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...