Tisk…
3-Chloroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene
A17327.18 A17327.30
A17327.18EA 1960 CZK
A17327.18 A17327.30
3-Chloroanisole ≥98%
3-Chloroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 2845-89-8 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 2041497 MDL No.: MFCD00000591
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 192…194 °C
Hustota: 1,168
Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000591
CAS číslo: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7