Tisk…
2-Chloroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxybenzene
L06952.18 L06952.30
L06952.18EA 2230 CZK
L06952.18 L06952.30
2-Chloroanisole ≥98%
2-Chloroanisole
Vzorec: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Bod varu: 194…196 °C
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,123
Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000557
CAS číslo: 766-51-8
EINECS: 212-167-9