Tisk…
2,5-Dichloroanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L13497.06 L13497.14
L13497.06EA 1300 CZK
L13497.06 L13497.14
2,5-Dichloroanisole ≥98%
2,5-Dichloroanisole
Purity: 98% CAS No.: 1984-58-3 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 128-132°/3.5mm MDL No.: MFCD00061123
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 128…132 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,330
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061123
CAS číslo: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6