2,4-Dichloroanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06
B20042.14
B20042.22
B20042.06EA
1350
CZK
B20042.06
B20042.14
B20042.22
2,4-Dichloroanisole ≥99%
2,4-Dichloroanisole
Vzorec:
C₇H₆Cl₂O MW: 177.03 Bod varu: 125 °C (10 mmHg) Bod tání: 24…27 °C Hustota: 1.288 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044772 CAS číslo: 553-82-2 EINECS: 209-051-5 |