Tisk…
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04593.03 L04593.06
L04593.03EA 1890 CZK
L04593.03 L04593.06
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene ≥98%
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 606-21-3 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Melting Point: 83-88° Boiling Point: 315° Merck Reference: 14,2137 UN No.: 3441 MDL No.: MFCD00014689
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
Bod varu: 315 °C
Bod tání: 83…88 °C
Hustota: 1,687
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014689
CAS číslo: 606-21-3
EINECS: 210-107-6
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2137