1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
160511000
160515000
160510025
ACRO160511000EA
1360
CZK
ACRO160511000
ACRO160515000
ACRO160510025
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 99%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec:
C₆H₃ClN₂O₄ MW: 202.55 Bod varu: 315 °C (760 mmHg) Bod tání: 48…53 °C Bod vzplanutí: 186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007075 CAS číslo: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN: 3441 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02155 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |