Tisk…
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06 L06652.14
L06652.06EA 1600 CZK
L06652.06 L06652.14
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 3698-83-7 Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4 Formula Weight: 237.00 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 1685438 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00024186
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂O₄
MW: 237 g/mol
Bod varu: 135…155 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024186
CAS číslo: 3698-83-7
EINECS: 223-027-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III