Tisk…
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10108.06 L10108.14
L10108.06EA 1400 CZK
L10108.06 L10108.14
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
4-Chloro-3-nitrophenol
Purity: 99% CAS No.: 610-78-6 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Odour: Characteristic Melting Point: 124-129° Beilstein Reference: 2094546 MDL No.: MFCD00043546
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
Bod tání: 124…129 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043546
CAS číslo: 610-78-6