2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
B21561.09
B21561.18
B21561.30
B21561.09EA
1150
CZK
B21561.09
B21561.18
B21561.30
2-Chloro-4-nitrophenol ≥97%
2-Chloro-4-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 619-08-9
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2046372
MDL No.: MFCD00043910
Vzorec:
C₆H₄ClNO₃ Bod tání: 108…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043910 CAS číslo: 619-08-9 EINECS: 210-578-8 |