1-Chlor-4-nitrobenzen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Chloronitrobenzene
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
A15396.30EA
1120
CZK
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
1-Chlor-4-nitrobenzen ≥98%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 100-00-5
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 238-242°
Beilstein Reference: 508691
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007285
Vzorec:
C₆H₄ClNO₂ Bod varu: 238…242 °C Bod tání: 82…86 °C Hustota: 1,515 Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007285 CAS číslo: 100-00-5 EINECS: 202-809-6 UN: 1578 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2151 |