Tisk…
1-Chlor-4-nitrobenzen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 3210 CZK
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chlor-4-nitrobenzen 99%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod varu: 239 °C (1013 hPa)
Bod tání: 81…84 °C
Hustota: 1,298 g/cm³
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007285
CAS číslo: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)