Tisk…
1-Chloro-3-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloronitrobenzene
B23423.18 B23423.30
B23423.18EA 992 CZK
B23423.18 B23423.30
1-Chloro-3-nitrobenzene ≥98%
1-Chloro-3-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 121-73-3 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 1907947 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007202
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod varu: 235…236 °C
Bod tání: 43…47 °C
Hustota: 1,34
Bod vzplanutí: 124 °C (255 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007202
CAS číslo: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151