Tisk…
1-chlor-2-nitrobenzen 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 2320 CZK
ACRO109620010 ACRO109621000
1-chlor-2-nitrobenzen 99+%
1-chlor-2-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1,348 g/cm³
Bod vzplanutí: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007061
CAS číslo: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %