Tisk…
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18143.0B A18143.0I A18143.30
A18143.0BEA 14550 CZK
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98%
4-Chloro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 89-63-4 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 512436 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007836
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 114…118 °C
Hustota: 1,37
Bod vzplanutí: 191 °C (375 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007836
CAS číslo: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III