Tisk…
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
246950500 246950050
ACRO246950500EA 4380 CZK
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Chloro-2-nitroaniline 97%
5-Chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57
Bod varu: 323
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007776
CAS číslo: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %