Tisk…
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15102.22 A15102.36
A15102.22EA 944 CZK
A15102.22 A15102.36
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98%
2-Chloro-5-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 6283-25-6 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 2208878 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007668
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57
Bod tání: 117…121 °C
Bod vzplanutí: 191 °C (375 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007668
CAS číslo: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
UN: 2237
ADR: 6.1 III