Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24283.14
B24283.22
B24283.36
B24283.14EA
762
CZK
B24283.14
B24283.22
B24283.36
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline)
Purity: 95%
CAS No.: 99-30-9
Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2
Formula Weight: 207.02
Odour: Recognizable
Melting Point: 185-192°
Boiling Point: 130°/2mm
Beilstein Reference: 1459581
MDL No.: MFCD00007677
Vzorec:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Bod varu: 130 °C (2 mmHg) Bod tání: 185…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007677 CAS číslo: 99-30-9 EINECS: 202-746-4 UN: 2237 ADR: 6.1,III |