4-Chliranilin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
A12879.30EA
1090
CZK
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
4-Chliranilin ≥98%
4-Chliranilin
Purity: 98%
CAS No.: 106-47-8
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 471359
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007835
Vzorec:
C₆H₆ClN MW: 127.57 Bod varu: 232 °C Bod tání: 67…72 °C Hustota: 1.430 Bod vzplanutí: 120 °C (248 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007835 CAS číslo: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02136 |