4-Chliranilin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
108590010
108590050
108591000
108595000
ACRO108590010EA
3410
CZK
ACRO108590010
ACRO108590050
ACRO108591000
ACRO108595000
4-Chliranilin 98%
4-Chliranilin
Vzorec:
C₆H₆ClN MW: 127,57 g/mol Bod varu: 232 °C (760 mmHg) Bod tání: 68…72 °C Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007835 CAS číslo: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02136 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...