3-Chloranilin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12019.22
A12019.36
A12019.22EA
924
CZK
A12019.22
A12019.36
3-Chloranilin ≥99%
3-Chloranilin
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Vzorec:
C₆H₆ClN Bod varu: 230 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,210 Bod vzplanutí: 123 °C (253 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007765 CAS číslo: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2118 |