Tisk…
3-Chloranilin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
108580050 108581000 108585000
ACRO108580050EA 839 CZK
ACRO108580050 ACRO108581000 ACRO108585000
3-Chloranilin 99%
3-Chloranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Bod varu: 230,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007765
CAS číslo: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %