3,5-Dichloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
12290
CZK
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dichloroaniline ≥98%
3,5-Dichloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162.02 Bod varu: 259…260 °C (741 mmHg) Bod tání: 49…53 °C Hustota: 1.58 Bod vzplanutí: 133 °C (271 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007774 CAS číslo: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1 II |